Learn More
Kinesis™ Filtres en ligne Precolomo
Protégez les grandes colonnes et injections des particules nocives
Marque:  Kinesis™ 02011-00
Code produit. 12936259
  • 126.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéal pour les systèmes à débit élevé
  • Les frittés interchangeables rendent la protection plus économique
  • Compatible avec SFC et HPLC
  • Disponible pour s’adapter à une variété de tailles de tubulure
Spécification
Spécification
2 μm
Filtre en ligne précolonne
0,94 in
Acier inoxydable
0,66 µl