Learn More
Kinesis™ Filtres en ligne Precolomo
Protégez les grandes colonnes et injections des particules nocives
Marque: Kinesis™ 02010-35
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les systèmes à débit élevé
- Les frittés interchangeables rendent la protection plus économique
- Compatible avec SFC et HPLC
- Disponible pour s’adapter à une variété de tailles de tubulure
Spécification
0,5 μm | |
PEEK | |
Filtre en ligne précolonne | |
1,3 µl |