Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure pour pompe Tygoprene XL-60
Extrêmement flexible et d’une durée de vie flexible supérieure, ce qui réduit les temps d’arrêt en raison d’une défaillance de la tubulure de la pompe. La tubulure pour pompe Tygoprene XL-60 Saint Gobain Performance Plastics™ peut être considérée comme une alternative au silicone et au PVC lorsqu’une durée de vie de la tubulure plus longue est exigée.
82.35€ - 515.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11760398
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800003 |
1.6 mm | 4.76 mm |
82.35€
15m |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11790398
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800017 |
3.05 mm | 9.53 mm |
141.00€
15m |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11770398
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800007 |
3.3 mm | 6.4 mm |
86.25€
15m |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11780398
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800012 |
4.78 mm | 9.53 mm |
187.00€
15m |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11700408
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800022 |
7,8 mm | 10,9 mm |
196.00€
15m |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11720408
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800038 |
12,7 mm | 19,05 mm |
333.00€
15m |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11740408
|
Saint Gobain Life Sciences
AN800053 |
19,05 mm | 25,4 mm |
515.00€
15m |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Sans DEHP
- Longue durée de vie à la flexion dans les pompes péristaltiques
- Résistance à une température maximale de 250°F
- Faible taux de matières extractibles
- Conforme aux normes FDA et NSF 51
- Alternative au PVC