Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure pour pompe Tygoprene XL-60
Extrêmement flexible et d’une durée de vie flexible supérieure, ce qui réduit les temps d’arrêt en raison d’une défaillance de la tubulure de la pompe. La tubulure pour pompe Tygoprene XL-60 Saint Gobain Performance Plastics™ peut être considérée comme une alternative au silicone et au PVC lorsqu’une durée de vie de la tubulure plus longue est exigée.
Marque: Saint Gobain Life Sciences AN800038
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans DEHP
- Longue durée de vie à la flexion dans les pompes péristaltiques
- Résistance à la température jusqu’à 250°F
- Faible taux de matières extractibles
- Conforme aux normes FDA et NSF 51
- Alternative au PVC
Spécification
Critères FDA et NSF51, NSF 51 | |
0.5 in. | |
Tygoprene | |
19,05 mm | |
15 m | |
Boissons, produits chimiques, aliments, encre, laboratoire, savon et détergent | |
-40deg;C | |
Transparent | |
15°psi | |
156°C |
Pump Tubing | |
12,7 mm | |
0.75 in. | |
49.2 ft. | |
Pompes péristaltiques | |
-40°F | |
1/boîte | |
60 (Shore A) | |
312.8°F |