Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure pour pompe Tygoprene XL-60
Extrêmement flexible et d’une durée de vie flexible supérieure, ce qui réduit les temps d’arrêt en raison d’une défaillance de la tubulure de la pompe. La tubulure pour pompe Tygoprene XL-60 Saint Gobain Performance Plastics™ peut être considérée comme une alternative au silicone et au PVC lorsqu’une durée de vie de la tubulure plus longue est exigée.
Marque:  Saint Gobain Life Sciences AN800007
Code produit. 11770398
  • 86.25€ / 15m
Expédition estimée: 08-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sans DEHP
  • Faible taux de matières extractibles
  • Maintient la durée de vie de la pompe  de plus de 500 heures
  • Avec une dureté de Shore A 60, elle est extrêmement flexible et présente une durée de vie supérieure, réduisant ainsi les temps d’arrêt dus à la défaillance de la tubulure de la pompe
  • Considéré comme une alternative au silicone et au PVC lorsque la longévité de la tubulure de la pompe est requise
  • Produit translucide
  • Bonne résistance chimique à une large gamme de liquides, y compris les acides et les bases
  • Résistance à l’ozone, à l’oxygène et aux UV et reste flexible à -40°F et résiste à une température allant jusqu’à 250°F
Applications :
  • Pompes péristaltiques
  • Transfert d’aliments et de boissons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,13 in
Tygoprene
6.4 mm
20°psi
3.3 mm
1/4 po
0,0625 in