Learn More
Masterflex™ Tubulure d’hydrocarbures à 2 arrêts Tygon™
Conçue pour les produits pétrochimiques et résistante au gonflement et à la fissuration. La tubulure d’hydrocarbures à 2 arrêts Tygon™ est également résistante aux UV et à l’ozone.
72.40€ - 164.00€
Spécification
Matériau | Tygon F4040 |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 381 mm |
Quantité d’emballage | 12/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11937865
|
Masterflex™
95606-22 |
0,64 mm |
72.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11907865
|
Masterflex™
95606-12 |
0,25 mm |
72.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11997865
|
Masterflex™
95606-34 |
1,42 mm |
72.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11957865
|
Masterflex™
95606-26 |
0,89 mm |
164.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11967865
|
Masterflex™
95606-28 |
1,02 mm |
72.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11987865
|
Masterflex™
95606-32 |
1,3 mm |
82.90€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11977865
|
Masterflex™
95606-30 |
1,14 mm |
72.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11907875
|
Masterflex™
95606-36 |
1,5 mm |
72.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11927875
|
Masterflex™
95606-40 |
1,85 mm |
164.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11937875
|
Masterflex™
95606-42 |
2,06 mm |
72.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11947875
|
Masterflex™
95606-44 |
2,29 mm |
84.70€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résiste au broyage
- Compatible avec la plupart des hydrocarbures
- Résistance au gonflement
- Haute flexibilité, facile à installer
- Spécifiquement développé pour les combustibles et lubrifiants
- Résistant à l’ozone et à la lumière UV
Spécification
Tygon F4040 | |
381 mm | |
12/boîte |