Learn More
Masterflex™ Tubulure d’hydrocarbures à 2 arrêts Tygon™
Conçue pour les produits pétrochimiques et résistante au gonflement et à la fissuration. La tubulure d’hydrocarbures à 2 arrêts Tygon™ est également résistante aux UV et à l’ozone.
Marque:  Masterflex™ 95606-30
Code produit. 11977865
  • 77.95€ / 12 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résiste au broyage
  • Compatible avec la plupart des hydrocarbures
  • Résistance au gonflement
  • Haute flexibilité, facile à installer
  • Spécifiquement développé pour les combustibles et lubrifiants
  • Résistant à l’ozone et à la lumière UV
Spécification
Spécification
Rouge / rouge
Tygon F4040
0,85 mm
1,14 mm
381 mm
12 paquet