Learn More
Masterflex™ Tubulure d’hydrocarbures à 2 arrêts Tygon™
Conçue pour les produits pétrochimiques et résistante au gonflement et à la fissuration. La tubulure d’hydrocarbures à 2 arrêts Tygon™ est également résistante aux UV et à l’ozone.
Marque: Masterflex™ 95606-34
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résiste au broyage
- Compatible avec la plupart des hydrocarbures
- Résistance au gonflement
- Haute flexibilité, facile à installer
- Spécifiquement développé pour les combustibles et lubrifiants
- Résistant à l’ozone et à la lumière UV
Spécification
Jaune / jaune | |
Tygon F4040 | |
0,85 mm |
1,42 mm | |
381 mm | |
12/boîte |