Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godet oscillant TX-750 / BIOShield 1000A
Utilisez les godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 / les adaptateurs BIOShield™ 1000A pour renforcer la polyvalence des rotors à godets oscillants TX-750 / BIOShield.
Marque: Thermo Scientific™ 75003770
Description
Utilisez les godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 / les adaptateurs BIOShield™ 1000A pour renforcer la polyvalence des rotors à godets oscillants TX-750 / BIOShield.
- Les adaptateurs acceptent les flacons/tubes de prélèvement sanguin à fond rond/plat pour les godets rectangulaires TX-750 ou le rotor Bioshield 1 000 A.
- Taille maximale des tubes : 11 x 50mm
Spécification
Rectangulaires | |
50 mm | |
Microtubes coniques de 1,5/2,0 ml |
11 mm | |
Rotors à godets oscillants TX-750 et Bioshield 1 000 A à grande vitesse | |
11 x 50 mm |