Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godet oscillant TX-750 / BIOShield 1000A
Utilisez les godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 / les adaptateurs BIOShield™ 1000A pour renforcer la polyvalence des rotors à godets oscillants TX-750 / BIOShield.
Marque: Thermo Scientific™ 75003755
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisez les godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 / les adaptateurs BIOShield™ 1000A pour renforcer la polyvalence des rotors à godets oscillants TX-750 / BIOShield.
- Les adaptateurs acceptent les flacons/tubes de prélèvement sanguin à fond rond/plat pour les godets rectangulaires TX-750 ou le rotor Bioshield 1 000 A.
- Taille maximale des tubes : 63 × 130mm
Spécification
Tube universel de 25 ml |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godet oscillant TX-750 / BIOShield 1000A >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu