Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godet oscillant TX-750 / BIOShield 1000A
Utilisez les godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 / les adaptateurs BIOShield™ 1000A pour renforcer la polyvalence des rotors à godets oscillants TX-750 / BIOShield.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003768
Code produit. 11874481
  • 576.87€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez les godets oscillants Thermo Scientific™ TX-750 / les adaptateurs BIOShield™ 1000A pour renforcer la polyvalence des rotors à godets oscillants TX-750 / BIOShield.
  • Les adaptateurs acceptent les flacons/tubes de prélèvement sanguin à fond rond/plat pour les godets rectangulaires TX-750 ou le rotor Bioshield 1 000 A.
  • Taille maximale des tubes : 63 × 130mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tube de prélèvement sanguin de 5/7 ml
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godet oscillant TX-750 / BIOShield 1000A >