Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 10 X, électrophorèse, Fisher BioReagents
32.35€ - 350.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris-Acetate-EDTA |
---|---|
Note relative au nom | 10X Solution |
CAS | 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 |
Forme physique | Liquide |
DNase | Exempt de DNase |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10628403
|
Fisher BioReagents
BP1335-500 |
500 mL | Flacon poly | ||||||
10041223
|
Fisher BioReagents
BP1335-1 |
1 L | Flacon Nalgene en PE |
40.90€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10775494
|
Fisher BioReagents
BP1335-4 |
4 L | Poly CUBE |
86.45€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10637633
|
Fisher BioReagents
BP1335-20 |
20 L | Poly CUBE | ||||||
Description
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.Spécification
Tris-Acetate-EDTA | |
64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 | |
Exempt de DNase | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
TAE | |
Tris (<5,0 %), acide acétique (1,0 %) et EDTA (<1 %). |
10X Solution | |
Liquide | |
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. | |
Protease free | |
Électrophorèse |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT