Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 10 X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Brand: Fisher BioReagents BP1335-4
73.78 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.Specifications
Tris-Acetate-EDTA | |
64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 | |
4 L | |
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. | |
Poly CUBE | |
TAE | |
Tris (<5,0 %), acide acétique (1,0 %) et EDTA (<1 %). |
10X Solution | |
Liquide | |
Exempt de DNase | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Protease free | |
Électrophorèse |