Learn More
Tampon TAE, Tris-Acetate-EDTA, solution 10 X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Marque: Fisher BioReagents BP1335-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tris–Acétate–EDTA (TAE) est couramment utilisé comme tampon pour l’électrophorèse des acides nucléiques.Spécification
Tris-Acetate-EDTA | |
64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 | |
20 L | |
Filtré au travers d’un filtre de 0,2 micron. | |
Poly CUBE | |
TAE | |
Tris (<5,0 %), acide acétique (1,0 %) et EDTA (<1 %). |
10X Solution | |
Liquide | |
Exempt de DNase | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Protease free | |
Électrophorèse |