Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique TriPlus RSH
Les seringues à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
139.71€ - 260.04€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (Aiguille), Acier inoxydable (Piston) |
---|---|
Longueur (métrique) de l’aiguille | 57 mm |
Type de connexion | Fixe |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13426886
|
Thermo Scientific™
365K2811 |
1 ml | Calibre 22 |
260.04€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12816036
|
Thermo Scientific™
365D0331 |
10 μl | Calibre 26s |
147.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12876036
|
Thermo Scientific™
365H2161 |
100 μl | Calibre 26s |
139.71€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13436876
|
Thermo Scientific™
365I2351 |
250 μl | Calibre 23 |
201.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13456866
|
Thermo Scientific™
365H2181 |
100 μl | Calibre 23 |
194.72€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les seringues à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
Acier inoxydable (Aiguille), Acier inoxydable (Piston) | |
57 mm | |
Fixe |