Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique TriPlus RSH
Les seringues à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
Marque: Thermo Scientific™ 365K2811
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les seringues à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
Acier inoxydable (Aiguille), Acier inoxydable (Piston) | |
Calibre 22 | |
1 ml | |
57 mm | |
Échantillonneur automatique TriPlus RSH |
Dilution d’échantillon | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe | |
TriPlus | |
LC | |
Fixe |