Learn More
Thermo Scientific™ Seringue à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique TriPlus RSH
Les seringues à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
Marque: Thermo Scientific™ 365H2181
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les seringues à aiguille fixe GT pour échantillonneur automatique Thermo Scientific™ TriPlus RSH sont précises et reproductibles sur une gamme de volumes.
- Corps en verre borosilicaté avec brides métalliques
- Aiguilles et pistons en acier inoxydable
- Conception de seringue éprouvée
Spécification
Acier inoxydable (Aiguille), Acier inoxydable (Piston) | |
Calibre 23 | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
100 μl | |
57 mm | |
Échantillonneur automatique TriPlus RSH | |
Oui |
100 µl FN GT, calibre 23, 57 mm | |
57 mm | |
Unité | |
TriPlus | |
Trou latéral | |
Fixe |