Learn More
Triéthylènetétramine, tech. 60 %, équilibre ramifié et triéthylènetétramines cycliques, Thermo Scientific Chemicals
43.60€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-24-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.238 |
Numéro MDL | MFCD00008169 |
Clé InChI | VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951 |
CID PubChem | 5565 |
ChEBI | CHEBI:39501 |
Nom IUPAC | N’-[2-(2-aminoéthylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine |
SMILES | C(CNCCNCCN)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11463167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16128.AP |
500 mL |
43.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16128.0F |
2500 mL |
149.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Catalyzes the hydrolysis of N-terminal peptide bonds. Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals is by using the complexes of copper(II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine. Variable spin iron(iii) chelates with hexadentate ligands are derived from triethylenetetramine and various salicylaldehydes. Adsorption of Cu(II), Cd(II) and Pb(II) from aqueous single metal solutions by succinylated twice-mercerized sugarcane bagasse functionalized with triethylenetetramine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsCatalyse l’hydrolyse des liaisons peptidiques N-terminales. La détermination de la capacité d’échange cationique (CEC) des minéraux argileux se fait à l’aide des complexes de l’ion cuivre(II) avec la triéthylènetétramine et la tétraéthylènepentamine. Les chélates de fer(iii) à centrifugation variable avec des ligands hexadentate sont dérivés de la triéthylènetétramine et de divers salicylaldéhydes. Adsorption du Cu(II), du Cd(II) et du Pb(II) à partir de solutions aqueuses monométalliques par une bagasse de canne à sucre succinylée deux fois mercerisée fonctionnalisée avec de la triéthylènetétramine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
Identifiants chimiques
112-24-3 | |
146.238 | |
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N | |
5565 | |
N’-[2-(2-aminoéthylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine |
C6H18N4 | |
MFCD00008169 | |
triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951 | |
CHEBI:39501 | |
C(CNCCNCCN)N |
Spécification
Triethylenetetramine | |
∼-35°C | |
∼267°C | |
Amine-like | |
C6H18N4 | |
1.498 | |
UN2259 | |
Hygroscopic | |
triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951 | |
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N | |
N’-[2-(2-aminoéthylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine | |
5565 | |
146.24 | |
Technique |
112-24-3 | |
0.982 | |
122°C (252°F) | |
Équilibre ramifié et triéthylènetétramines cycliques | |
H2NCH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 | |
MFCD00008169 | |
605448 | |
14,9663 | |
Insoluble in water. | |
C(CNCCNCCN)N | |
146.238 | |
CHEBI:39501 | |
60% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H312-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302+H332-H311-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-950-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YE6650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.