Learn More
Triéthylènetétramine, tech. 60 %, équilibre ramifié et triéthylènetétramines cycliques, Thermo Scientific Chemicals
Description
Catalyzes the hydrolysis of N-terminal peptide bonds. Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals is by using the complexes of copper(II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine. Variable spin iron(iii) chelates with hexadentate ligands are derived from triethylenetetramine and various salicylaldehydes. Adsorption of Cu(II), Cd(II) and Pb(II) from aqueous single metal solutions by succinylated twice-mercerized sugarcane bagasse functionalized with triethylenetetramine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyse l’hydrolyse des liaisons peptidiques N-terminales. La détermination de la capacité d’échange cationique (CEC) des minéraux argileux se fait à l’aide des complexes de l’ion cuivre(II) avec la triéthylènetétramine et la tétraéthylènepentamine. Les chélates de fer(iii) à centrifugation variable avec des ligands hexadentate sont dérivés de la triéthylènetétramine et de divers salicylaldéhydes. Adsorption du Cu(II), du Cd(II) et du Pb(II) à partir de solutions aqueuses monométalliques par une bagasse de canne à sucre succinylée deux fois mercerisée fonctionnalisée avec de la triéthylènetétramine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Triethylenetetramine |
Point de fusion | ∼-35°C |
Densité | 0.982 |
Point d’ébullition | ∼267°C |
Point d’éclair | 122°C (252°F) |
Odeur | Amine-like |
Notes de pourcentage du dosage | Équilibre ramifié et triéthylènetétramines cycliques |
Formule linéaire | H2NCH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 |
Indice de réfraction | 1.498 |
Quantité | 2500 mL |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.