Learn More
Triéthylènetétramine, tech. 60 %, équilibre ramifié et triéthylènetétramines cycliques, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11463167
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Catalyzes the hydrolysis of N-terminal peptide bonds. Determination of the cation exchange capacity (CEC) of clay minerals is by using the complexes of copper(II) ion with triethylenetetramine and tetraethylenepentamine. Variable spin iron(iii) chelates with hexadentate ligands are derived from triethylenetetramine and various salicylaldehydes. Adsorption of Cu(II), Cd(II) and Pb(II) from aqueous single metal solutions by succinylated twice-mercerized sugarcane bagasse functionalized with triethylenetetramine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Catalyse l’hydrolyse des liaisons peptidiques N-terminales. La détermination de la capacité d’échange cationique (CEC) des minéraux argileux se fait à l’aide des complexes de l’ion cuivre(II) avec la triéthylènetétramine et la tétraéthylènepentamine. Les chélates de fer(iii) à centrifugation variable avec des ligands hexadentate sont dérivés de la triéthylènetétramine et de divers salicylaldéhydes. Adsorption du Cu(II), du Cd(II) et du Pb(II) à partir de solutions aqueuses monométalliques par une bagasse de canne à sucre succinylée deux fois mercerisée fonctionnalisée avec de la triéthylènetétramine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-24-3
Formule moléculaire C6H18N4
Poids moléculaire (g/mol) 146.238
Numéro MDL MFCD00008169
Clé InChI VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylenetetramine, trientine, trien, teta, tecza, triethylene tetramine, araldite hardener hy 951, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-aminoethyl, deh 24, araldite hy 951
CID PubChem 5565
ChEBI CHEBI:39501
Nom IUPAC N’-[2-(2-aminoéthylamino)éthyl]éthane-1,2-diamine
SMILES C(CNCCNCCN)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylenetetramine
Point de fusion ∼-35°C
Densité 0.982
Point d’ébullition ∼267°C
Point d’éclair 122°C (252°F)
Odeur Amine-like
Notes de pourcentage du dosage Équilibre ramifié et triéthylènetétramines cycliques
Formule linéaire H2NCH2CH2(NHCH2CH2)2NH2
Indice de réfraction 1.498
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2259
Beilstein 605448
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9663
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 146.24
Pourcentage de pureté 60%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.