Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricine, 99+ %, pour la biochimie
34.80€ - 2403.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5704-04-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.17 |
Numéro MDL | MFCD00004277 |
Clé InChI | SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine |
CID PubChem | 79784 |
ChEBI | CHEBI:39063 |
Nom IUPAC | Acide 2-[1,3[-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique |
SMILES | C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10027882
|
Thermo Scientific Chemicals
327830250 |
25 g | Flacon en plastique |
34.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10021811
|
Thermo Scientific Chemicals
327831000 |
100 g | Flacon en plastique |
96.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10742325
|
Thermo Scientific Chemicals
327830010 |
1 kg | Flacon en plastique |
636.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10676184
|
Thermo Scientific Chemicals
327830050 |
5 kg | Récipient en plastique |
2403.00€
5kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5704-04-1 | |
179.17 | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
79784 | |
Acide 2-[1,3[-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique |
C6H13NO5 | |
MFCD00004277 | |
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine | |
CHEBI:39063 | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO |
Spécification
0.02 max. at 280nm | |
(0.1M aq. soln.) | |
180.0°C to 184.0°C | |
4.6 to 5.6 (1% aq. soln. at 25°C) | |
99+% | |
C6H13NO5 | |
MFCD00004277 | |
Solubilité dans l’eau : soluble. | |
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO | |
179.17 | |
CHEBI:39063 | |
≥99% |
Tricine | |
5704-04-1 | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
Authentique | |
(HOCH2)3CNHCH2CO2H | |
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine | |
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[1,3[-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique | |
79784 | |
179.17 | |
Biochimie |
Sécurité et traitement
Provoque une sévère irritation des yeux, Peut irriter les voies respiratoires, Provoque une irritation cutanée
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (category 2), Organe cible spécifique en cas de toxicité - (une seule exposition) (category 3), Corrosion/irritation cutanée (category 2)
Identifiant produit
- Tricine
RUO – Research Use Only