Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricine, 99+ %, pour la biochimie
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Absorbance | 0.02 max. at 280nm |
Nom chimique ou matériau | Tricine |
Conditions d’absorbance | (0.1M aq. soln.) |
Point de fusion | 180.0°C to 184.0°C |
Couleur | Blanc |
pH | 4.6 to 5.6 (1% aq. soln. at 25°C) |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 25 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Spectre IR | Authentique |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tricine