Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricine, 99+ %, pour la biochimie
Code produit. 10676184
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5704-04-1
Formule moléculaire C6H13NO5
Poids moléculaire (g/mol) 179.17
Numéro MDL MFCD00004277
Clé InChI SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-(2-Hydroxy-1, 1-bis(hydroxymethyl)ethyl)glycine, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
CID PubChem 79784
ChEBI CHEBI:39063
Nom IUPAC Acide 2-[1,3[-dihydroxy-2-(hydroxyméthyl)propan-2-yl]amino]acétique
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spécification
Absorbance (0.1 M aq. soln.) at 0nm
Nom chimique ou matériau Tricine
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.)
Point de fusion 180.0°C to 184.0°C
Couleur Blanc
pH 4.6 to 5.6 (1% aq. soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (HOCH2)3CNHCH2CO2H
Conditionnement Récipient en plastique
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 179.17
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tricine