Learn More
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
≥98.5%
29.77€ - 197.79€
Identifiants chimiques
CAS 102-82-9
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.355
Numéro MDL MFCD00009431
Clé InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
CID PubChem 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nom IUPAC N,N-dibutylbutan-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15648410
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
471313-25ML
25 mL Glass Bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15625630
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
471313-250ML
250 mL Glass Bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15635630
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
471313-2L
2 L Glass Bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15615630
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
471313-2.5L
2.5 L Glass Bottle Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Spécification
Identifiants chimiques
102-82-9
185.355
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
7622
N,N-dibutylbutan-1-amine
C12H27N
MFCD00009431
tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
CHEBI:38905
CCCCN(CCCC)CCCC
Spécification
Tributylamine
-70°C
0.778g/mL at 25°C
63°C (145.4°F)
C12H27N
MFCD00009431
1698872
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
N,N-dibutylbutan-1-amine
7622
185.35g/mol
Liquid
102-82-9
Colorless
216°C
Unpleasant
[CH3(CH2)3]3N
UN2542
tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
CCCCN(CCCC)CCCC
185.355
CHEBI:38905
≥98.5%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310-P403 + P233
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-058-7