Learn More
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
Code produit. 15615630
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
2 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
≥98.5%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-82-9
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.355
Numéro MDL MFCD00009431
Clé InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
CID PubChem 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nom IUPAC N,N-dibutylbutan-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributylamine
Point de fusion -70°C
Couleur Incolore
Densité 0.778g/mL at 25°C
Point d’ébullition 216°C
Point d’éclair 63°C (145.4°F)
Odeur Unpleasant
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3N
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN2542
Beilstein 1698872
Poids de la formule 185.35g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquid