Learn More
Tributylamine, ≥98.5%, Honeywell™
Code produit. 15635630
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
2 L
2.5 L
Conditionnement:
Glass Bottle
≥98.5%
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-82-9
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.355
Numéro MDL MFCD00009431
Clé InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
CID PubChem 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nom IUPAC N,N-dibutylbutan-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributylamine
Point de fusion -70°C
Couleur Colorless
Densité 0.778g/mL at 25°C
Point d’ébullition 216°C
Point d’éclair 63°C (145.4°F)
Odeur Unpleasant
Conditionnement Glass Bottle
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3N
Quantité 2 L
Numéro UN UN2542
Beilstein 1698872
Poids de la formule 185.35g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquid