Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation triangulaires en PTFE
Particulièrement efficaces pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient. Le barreau d’agitation triangulaire en PTFE offre une agitation stable pour les récipients à fond plat.
13.65€ - 41.85€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Forme | Triangulaire |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11848932
|
Fisherbrand™
001.440 |
40 x 14 x 14 mm | |||||||
11818872
|
Fisherbrand™
001.412 |
12 x 6 mm |
28.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12626326
|
Fisherbrand™
001.420 |
20 x 8 mm |
27.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11838872
|
Fisherbrand™
001.435 |
35 x 9 mm |
41.85€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11597812
|
Fisherbrand™
001.435 |
35 x 9 mm | |||||||
11828872
|
Fisherbrand™
001.425 |
25 x 8mm |
38.90€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11898922
|
Fisherbrand™
001.425.14 |
25 x 14 mm |
30.91€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11848872
|
Fisherbrand™
001.450 |
50 x 12 x 12 mm | |||||||
11858932
|
Fisherbrand™
001.455 |
55 x 14 x 14 mm | |||||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Particulièrement efficaces pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Triangulaire |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants |