Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation triangulaires en PTFE
Particulièrement efficaces pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient. Le barreau d’agitation triangulaire en PTFE offre une agitation stable pour les récipients à fond plat.
Marque: Fisherbrand™ 001.420
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Particulièrement efficaces pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
20 x 8 mm | |
8mm | |
20mm | |
Triangulaire |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
8mm | |
5/boîte |