Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation triangulaires en PTFE
Particulièrement efficaces pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient. Le barreau d’agitation triangulaire en PTFE offre une agitation stable pour les récipients à fond plat.
Marque: Fisherbrand™ 001.455
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Barreau d’agitation magnétique stable à usage général
- Particulièrement efficace pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient
- Autoclavable
Spécification
Oui | |
Blanc | |
55 x 14 x 14 mm | |
14 mm | |
55 mm | |
Triangulaire |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
14 mm | |
2/boîte |