Learn More
Tri-n-butyle(1-propényl)étain, cis + trans, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
43.30€ - 374.40€
Identifiants chimiques
CAS 105494-65-3
Formule moléculaire C15H32Sn
Poids moléculaire (g/mol) 331.131
Numéro MDL MFCD03425868
Clé InChI FJXYMVBFBYAWDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stannane, tributyl-1-propenyl, z-tri-n-butyl 1-propenyl tin, tri-n-butyl 1-propenyl tin, cis + trans, tributyl prop-1-en-1-yl stannane
CID PubChem 57369809
Nom IUPAC tributyl(prop-1-ényl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=CC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15489129
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20200.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11349036
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20200.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11359036
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20200.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
105494-65-3
331.131
FJXYMVBFBYAWDR-UHFFFAOYSA-N
57369809
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=CC
C15H32Sn
MFCD03425868
stannane, tributyl-1-propenyl, z-tri-n-butyl 1-propenyl tin, tri-n-butyl 1-propenyl tin, cis + trans, tributyl prop-1-en-1-yl stannane
tributyl(prop-1-ényl)stannane
Spécification
Tri-n-butyl(1-propenyl)tin
105494-65-3
C15H32Sn
UN2788
stannane, tributyl-1-propenyl, z-tri-n-butyl 1-propenyl tin, tri-n-butyl 1-propenyl tin, cis + trans, tributyl prop-1-en-1-yl stannane
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=CC
331.131
331.13
Cis + Trans
77°C to 78°C (0.25 mmHg)
MFCD03425868
4176362
FJXYMVBFBYAWDR-UHFFFAOYSA-N
tributyl(prop-1-ényl)stannane
57369809
94%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H372-H312-H315-H319
Toxic if swallowed.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P260-P280-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
Recommended Storage : 2° à 8°C