Learn More
Tri-n-butyle(1-propényl)étain, cis + trans, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11349036
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105494-65-3
Formule moléculaire C15H32Sn
Poids moléculaire (g/mol) 331.131
Numéro MDL MFCD03425868
Clé InChI FJXYMVBFBYAWDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme stannane, tributyl-1-propenyl, z-tri-n-butyl 1-propenyl tin, tri-n-butyl 1-propenyl tin, cis + trans, tributyl prop-1-en-1-yl stannane
CID PubChem 57369809
Nom IUPAC tributyl(prop-1-ényl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyl(1-propenyl)tin
Note relative au nom Cis + Trans
Point d’ébullition 77°C to 78°C (0.25 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 4176362
Poids de la formule 331.13
Pourcentage de pureté 94%