Learn More
trans-4-aminocyclohexanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
35.90€ - 398.00€
Identifiants chimiques
CAS | 27489-62-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.176 |
Numéro MDL | MFCD00067698 |
Clé InChI | IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4 |
CID PubChem | 81293 |
Nom IUPAC | 4-aminocyclohexan-1-ol |
SMILES | C1CC(CCC1N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11496096
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22365.06 |
5 g |
35.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11406106
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22365.14 |
25 g |
120.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11416106
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22365.22 |
100 g |
398.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
trans-4-Aminocyclohexanol is used as raw material in organic synthesis and is an important intermediate in the synthesis of drugs such as Ambroxol hydrochloride. It can react with butyric acid-(2-chloro-ethyl ester) to get butyric acid 4-amino-cyclohexyl ester. This reaction needs catalytic agent Aspergillus niger lipase and solvent 2-methyl-butan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe trans-4-aminocyclohexanol est utilisé comme matière première dans la synthèse organique et est un intermédiaire important dans la synthèse de médicaments tels que le chlorhydrate d’ambroxol. Il peut réagir avec l’ester 2-chloro-éthylique de l’acide butyrique pour obtenir l’ester 4-amino-cyclohexylique de l’acide butyrique. Cette réaction nécessite une lipase d’Aspergillus niger comme agent catalyseur et du 2-méthyl-butan-2-ol comme solvant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
27489-62-9 | |
115.176 | |
IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N | |
81293 | |
C1CC(CCC1N)O |
C6H13NO | |
MFCD00067698 | |
trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4 | |
4-aminocyclohexan-1-ol |
Spécification
trans-4-Aminocyclohexanol | |
110°C to 113°C | |
MFCD00067698 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water. | |
C1CC(CCC1N)O | |
115.176 | |
115.18 |
27489-62-9 | |
C6H13NO | |
UN3259 | |
trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4 | |
IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N | |
4-aminocyclohexan-1-ol | |
81293 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 248-492-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only