Learn More
trans-4-aminocyclohexanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
trans-4-Aminocyclohexanol is used as raw material in organic synthesis and is an important intermediate in the synthesis of drugs such as Ambroxol hydrochloride. It can react with butyric acid-(2-chloro-ethyl ester) to get butyric acid 4-amino-cyclohexyl ester. This reaction needs catalytic agent Aspergillus niger lipase and solvent 2-methyl-butan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trans-4-aminocyclohexanol est utilisé comme matière première dans la synthèse organique et est un intermédiaire important dans la synthèse de médicaments tels que le chlorhydrate d’ambroxol. Il peut réagir avec l’ester 2-chloro-éthylique de l’acide butyrique pour obtenir l’ester 4-amino-cyclohexylique de l’acide butyrique. Cette réaction nécessite une lipase d’Aspergillus niger comme agent catalyseur et du 2-méthyl-butan-2-ol comme solvant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | trans-4-Aminocyclohexanol |
Point de fusion | 110°C to 113°C |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3259 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 115.18 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.