Learn More
trans-4-aminocyclohexanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11496096
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
trans-4-Aminocyclohexanol is used as raw material in organic synthesis and is an important intermediate in the synthesis of drugs such as Ambroxol hydrochloride. It can react with butyric acid-(2-chloro-ethyl ester) to get butyric acid 4-amino-cyclohexyl ester. This reaction needs catalytic agent Aspergillus niger lipase and solvent 2-methyl-butan-2-ol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-4-aminocyclohexanol est utilisé comme matière première dans la synthèse organique et est un intermédiaire important dans la synthèse de médicaments tels que le chlorhydrate d’ambroxol. Il peut réagir avec l’ester 2-chloro-éthylique de l’acide butyrique pour obtenir l’ester 4-amino-cyclohexylique de l’acide butyrique. Cette réaction nécessite une lipase d’Aspergillus niger comme agent catalyseur et du 2-méthyl-butan-2-ol comme solvant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27489-62-9
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00067698
Clé InChI IMLXLGZJLAOKJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-aminocyclohexanol, 4-aminocyclohexanol, cis-4-aminocyclohexanol, cis-4-amino-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-amino-, trans, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol, cyclohexanol, 4-amino, trans-4-hydroxycyclohexylamine, 1r,4r-4-aminocyclohexanol, aminocyclohexanol trans-4
CID PubChem 81293
Nom IUPAC 4-aminocyclohexan-1-ol
SMILES C1CC(CCC1N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Aminocyclohexanol
Point de fusion 110°C to 113°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3259
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté ≥98%