Learn More
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific™
117.00€ - 453.00€
Identifiants chimiques
CAS | 82832-73-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H26O |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.372 |
Numéro MDL | MFCD04038797 |
Clé InChI | AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509 |
CID PubChem | 4354185 |
Nom IUPAC | 4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexan-1-one |
SMILES | CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2 |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsUtilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
82832-73-3 | |
222.372 | |
AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N | |
4354185 | |
CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2 |
C15H26O | |
MFCD04038797 | |
4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509 | |
4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexan-1-one |
Spécification
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone | |
C15H26O | |
4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509 | |
CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2 | |
222.372 | |
222.37 |
82832-73-3 | |
MFCD04038797 | |
AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexan-1-one | |
4354185 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante