Learn More
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15491608
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82832-73-3
Formule moléculaire C15H26O
Poids moléculaire (g/mol) 222.372
Numéro MDL MFCD04038797
Clé InChI AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509
CID PubChem 4354185
Nom IUPAC 4-(4-propylcyclohexyl)cyclohexan-1-one
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone
Quantité 5 g
Poids de la formule 222.37
Pourcentage de pureté 97%