Learn More
trans-1,2-dibromocyclohexane, 99 %, Thermo Scientific™
102.54€ - 346.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7429-37-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 241.95 |
Numéro MDL | MFCD00003820 |
Clé InChI | CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N |
Synonyme | trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane |
CID PubChem | 98506 |
Nom IUPAC | (1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane |
SMILES | Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br |
Description
Identifiants chimiques
7429-37-0 | |
241.95 | |
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N | |
98506 | |
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br |
C6H10Br2 | |
MFCD00003820 | |
trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane | |
(1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane |
Spécification
trans-1, 2-Dibromocyclohexane | |
7429-37-0 | |
1.7800g/mL | |
>110°C | |
99% | |
C6H10Br2 | |
MFCD00003820 | |
1.78 | |
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N | |
(1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane | |
98506 | |
99% |
99% | |
Jaune | |
145°C (100.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H10Br2 | |
1.5510 to 1.553 | |
05, 24 | |
trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane | |
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br | |
241.95 | |
241.95 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-070-2
Identifiant produit
- trans-1,2-Dibromocyclohexane
RUO – Research Use Only