Learn More
trans-1,2-dibromocyclohexane, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10591554
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 7429-37-0
Formule moléculaire C6H10Br2
Poids moléculaire (g/mol) 241.95
Numéro MDL MFCD00003820
Clé InChI CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Synonyme trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
CID PubChem 98506
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane
SMILES Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1, 2-Dibromocyclohexane
Note relative au nom 99%
Couleur Jaune
Densité 1.7800g/mL
Point d’ébullition 145°C (100.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H10Br2
Indice de réfraction 1.5510 to 1.553
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 24
Gravité spécifique 1.78
Poids de la formule 241.95
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • trans-1,2-Dibromocyclohexane