Learn More
trans-1,2-dibromocyclohexane, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | trans-1, 2-Dibromocyclohexane |
Note relative au nom | 99% |
Couleur | Jaune |
Densité | 1.7800g/mL |
Point d’ébullition | 145°C (100.0 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | C6H10Br2 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- trans-1,2-Dibromocyclohexane