Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Q
Réalisez une séparation cohérente et reproductible du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO avec la colonne PLOT apolaire, sans émission de particules.
603.04€ - 901.24€
Spécification
Phase stationnaire | TracePLOT™ TG-BOND Q |
---|---|
Température max. | Jusqu’à 300/320 °C. |
Polarité | Apolaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15800900
|
Thermo Scientific™
26004-5870 |
10 m | 0,32 mm |
675.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10429634
|
Thermo Scientific™
26004-6000 |
15 m | 0,32 mm |
603.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10439634
|
Thermo Scientific™
26004-6030 |
30 m | 0,32 mm |
825.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10299654
|
Thermo Scientific™
26004-6060 |
15 m | 0,53 mm |
639.63€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10046124
|
Thermo Scientific™
26004-6090 |
30 m | 0,53 mm |
901.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Réalisez une séparation homogène et reproductible du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO. Les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase non polaire, 100 % divinylbenzène, et les particules sont incorporées dans les parois de la tubulure pour ne libérer essentiellement aucune particule. Cette forte liaison permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :- Isomères C1 à C3 et alcanes jusqu’à C12
- Séparation du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO
- Analyse des composés et solvants oxygénés
- CP-PoraPLOT Q
- Rt™-Q-BOND
- CP-PoraBond Q
- Supel-Q™-Plot
- AT™-Q
Spécification
TracePLOT™ TG-BOND Q | |
Jusqu’à 300/320 °C. | |
Apolaire |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.