Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Q
Réalisez une séparation cohérente et reproductible du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO avec la colonne PLOT apolaire, sans émission de particules.
Marque: Thermo Scientific™ 26004-6090
Description
Réalisez une séparation homogène et reproductible du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO. Les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase non polaire, 100 % divinylbenzène, et les particules sont incorporées dans les parois de la tubulure pour ne libérer essentiellement aucune particule. Cette forte liaison permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :- Isomères C1 à C3 et alcanes jusqu’à C12
- Séparation du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO
- Analyse des composés et solvants oxygénés
- CP-PoraPLOT Q
- Rt™-Q-BOND
- CP-PoraBond Q
- Supel-Q™-Plot
- AT™-Q
Spécification
Jusqu’à 300 / 320°C | |
0,53 mm | |
Isomères et alcanes GC / MS C1 à C3 Jusqu’à C12, Séparation du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO, Analyse de composés oxygénés et de solvants | |
30 m |
0,53 mm | |
TracePLOT™ TG-BOND Q | |
20 μm | |
Apolaire |