Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Q
Réalisez une séparation cohérente et reproductible du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO avec la colonne PLOT apolaire, sans émission de particules.
Marque:  Thermo Scientific™ 26004-6060
Code produit. 10299654
  • 655.68€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réalisez une séparation homogène et reproductible du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO. Les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase non polaire, 100 % divinylbenzène, et les particules sont incorporées dans les parois de la tubulure pour ne libérer essentiellement aucune particule. Cette forte liaison permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :
  • Isomères C1 à C3 et alcanes jusqu’à C12
  • Séparation du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO
  • Analyse des composés et solvants oxygénés
Semblable à :
  • CP-PoraPLOT Q
  • Rt™-Q-BOND
  • CP-PoraBond Q
  • Supel-Q™-Plot
  • AT™-Q
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Jusqu’à 300 / 320°C
0,53 mm
Isomères et alcanes GC / MS C1 à C3 Jusqu’à C12, Séparation du CO2, du méthane et du O2 / N2 / CO, Analyse de composés oxygénés et de solvants
15 m
0,53 mm
TracePLOT™ TG-BOND Q
20 μm
Apolaire