Learn More
Kartell™ Récipients de mesure coniques gradués en PMP (TPX™)
Facilite le versement tout en ne diminuant pas de manière significative la précision des mesures. Les récipients de mesure coniques gradués Kartell™ permettent de mélanger des solutions dans le récipient de mesure lui-même.
94.80€ - 99.45€
Spécification
Température max. | 170deg;C |
---|---|
Forme | Cylindrique |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Base Type | Large |
Type | Éprouvette graduée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10225141
|
Kartell™
0142200 |
100 ml | 2 ml |
94.80€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10356351
|
Kartell™
0142500 |
99.45€
3 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
- Large base pour une meilleure stabilité
- Convient aux applications avec des aliments
Spécification
170deg;C | |
Denrées alimentaires | |
Éprouvette graduée |
Cylindrique | |
Large |