Learn More
Kartell™ Récipients de mesure coniques gradués en PMP (TPX™)
Facilite le versement tout en ne diminuant pas de manière significative la précision des mesures. Les récipients de mesure coniques gradués Kartell™ permettent de mélanger des solutions dans le récipient de mesure lui-même.
Marque: Kartell™ 0142500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
- Large base pour une meilleure stabilité
- Convient aux applications avec des aliments
Spécification
170deg;C | |
Denrées alimentaires | |
263 mm |
Cylindrique | |
Large | |
Éprouvette graduée |