Learn More
Kartell™ Récipients de mesure coniques gradués en PMP (TPX™)
Facilite le versement tout en ne diminuant pas de manière significative la précision des mesures. Les récipients de mesure coniques gradués Kartell™ permettent de mélanger des solutions dans le récipient de mesure lui-même.
Marque: Kartell™ 0142200
9.94 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 170°C
- Large base pour une meilleure stabilité
- Convient aux applications avec des aliments
Spécification
100 ml | |
2 ml | |
Cylindrique | |
Large | |
Éprouvette graduée |
12/boîte | |
170deg;C | |
Denrées alimentaires | |
117 mm |