Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat ToughBond™ B-489 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester mat Brady B-489 avec adhésif agressif sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
67.75€ - 79.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Certifications UL, homologation CSA |
---|---|
Description | Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries |
Type d’adhésif | Caoutchouc, Permanent |
Couleur | Blanc |
Finition | Mat |
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (métrique) | Dimensions (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11731725
|
Brady™
114947 |
25,7 x 12,7 mm (l x H) | 1 x 0,5 po (l x H) | ||||||
11737364
|
Brady™
114800 |
38,1 x 12,7 mm (l x H) | 1,5 x 0,5 po (l x H) | ||||||
11717284
|
Brady™
114817 |
38,1 x 38,1 mm | 1,5 x 1,5 in | ||||||
11717114
|
Brady™
114829 |
101,6 x 48,3 mm (l x H) | 4 x 1,9 po (l x H) | ||||||
Specifications
Certifications UL, homologation CSA | |
Caoutchouc, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 |
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-489) | |
Suivi des biens ; Étiquettes à codes-barres ; Identification de composants et d’équipements ; Identification générale et industrielle ; Marquage de panneaux ; Plaques signalétiques ; Identification de voix et données | |
0,0044 in |