Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat ToughBond™ B-489 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester mat Brady B-489 avec adhésif agressif sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114817
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Certifications UL, homologation CSA | |
Caoutchouc, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
250/rouleau | |
1,5 x 1,5 in | |
–40°C à +120°C | |
0,112 mm | |
38,10 x 38,10 mm | |
38,10 mm |
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-489) | |
Suivi des biens ; Étiquettes à codes-barres ; Identification de composants et d’équipements ; Identification générale et industrielle ; Marquage de panneaux ; Plaques signalétiques ; Identification de voix et données | |
1 | |
Carré | |
38,1 x 38,1 mm | |
0,0044 in | |
41,28 mm | |
38,10 mm |