Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat ToughBond™ B-489 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester mat Brady B-489 avec adhésif agressif sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114947
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Certifications UL, homologation CSA | |
Caoutchouc, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1 x 0,5 po (l x H) | |
0,0044 in |
Résistance aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-489) | |
Suivi des biens ; Étiquettes à codes-barres ; Identification de composants et d’équipements ; Identification générale et industrielle ; Marquage de panneaux ; Plaques signalétiques ; Identification de voix et données | |
500/rouleau | |
25,7 x 12,7 mm (l x H) |