Learn More
Toluène, réactif de laboratoire, ≥99,3 %, Honeywell™
Réactif de laboratoire, ≥99,3%
46.93€ - 439.12€
Identifiants chimiques
CAS | 108-88-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 92.14 |
Numéro MDL | MFCD00008512 |
Clé InChI | YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene |
CID PubChem | 1140 |
ChEBI | CHEBI:17578 |
Nom IUPAC | toluene |
SMILES | CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15681630
|
Honeywell Research Chemicals
179965-1L |
1 L | Glass Bottle |
46.93€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15691630
|
Honeywell Research Chemicals
179965-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle |
100.02€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15621640
|
Honeywell Research Chemicals
179965-6X1L |
6 x 1 L | Glass Bottle |
237.78€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15671630
|
Honeywell Research Chemicals
179965-10L |
10 L | Stainless Steel Can |
334.93€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15601640
|
Honeywell Research Chemicals
179965-20L |
20 L | Boîte en acier inoxydable | ||||||
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
108-88-3 | |
92.14 | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
1140 | |
toluene |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
CHEBI:17578 | |
CC1=CC=CC=C1 |
Spécification
Toluene | |
108-88-3 | |
0.865g/mL at 25°C | |
0.07 | |
997°F | |
n/D 1.496(lit.) | |
C6H5CH3 | |
22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C) | |
635760 | |
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N | |
toluene | |
1140 | |
92.14g/mol | |
Laboratory Reagent |
-95°C | |
Incolore | |
110.6°C | |
4°C (39.2°F) | |
Liquide | |
C7H8 | |
MFCD00008512 | |
UN1294 | |
methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene | |
CC1=CC=CC=C1 | |
92.14 | |
CHEBI:17578 | |
≥99.3% |
Sécurité et traitement
P210-P260-P280-P301 + P310-P370 + P378-P403 + P235
H225-H304-H315-H336-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Toluene
missing translation for 'einecsNumber' : 203-625-9
missing translation for 'rtecsNumber' : XS5250000