Learn More
Toluène, réactif de laboratoire, ≥99,3 %, Honeywell™
Code produit. 15601640
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Réactif de laboratoire, ≥99,3%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 0.865g/mL at 25°C
Point d’ébullition 110.6°C
Quantité 20 L
Limite d’explosion 0.07
Point d’éclair 4°C (39.2°F)
Température d’allumage 997°F
Conditionnement Boîte en acier inoxydable
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n/D 1.496(lit.)
Formule linéaire C6H5CH3
Tension de vapeur 22mmHg (20°C), 26mmHg (25°C)
Numéro UN UN1294
Beilstein 635760
Poids de la formule 92.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.3%
Qualité Réactif de laboratoire